Läs mer
Bel-Art™ Långt skaft provtagningsskedar
Produktkod. 12672966
Change view
Kapacitet (metrisk):
1,25 ml
1.25, 2.46, 4.93, 14.70 mL
14.79 mL
2.46 mL
4.93 mL
Mått (L x B):
16,9 cm (17,78 cm)
17,8 x 2 cm (7 x 0,81 tum)
7 x 1 tum. (17,78 x 2,5 cm)
7 x 1,2 tum. (17,78 x 3 cm)
7 x 1,56 tum. (17,78 x 4 cm)
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Mått (L x B)
12672966 1,25 ml 17,8 x 2 cm (7 x 0,81 tum)
10767493 1.25, 2.46, 4.93, 14.70 mL 16,9 cm (17,78 cm)
11705064 14.79 mL 7 x 1,56 tum. (17,78 x 4 cm)
11795054 2.46 mL 7 x 1 tum. (17,78 x 2,5 cm)
11706864 4.93 mL 7 x 1,2 tum. (17,78 x 3 cm)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12672966 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F367230000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att samla in små mängder provmaterial, speciellt i svåråtkomliga behållare.
  • Långt handtag når in i burkar, flaskor och andra trånga utrymmen
  • Minimerar risken för personlig kontakt med provmaterial
  • FDA-kvalitet polypropenplast, säker för användning i livsmedel, läkemedel och kosmetika
Specifikationer
Kvantitet 12/Pk.
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 0.25 tsp.
Kapacitet (metrisk) 1,25 ml
Färg Vitt
Certifikat och efterlevnad FDA
Disponibel Engångsbruk
Produkttyp Sked
Längd (engelska) 7 tum
Bredd (engelska) 0,81 tum.
Bredd (metrisk) 2 cm
Mått (L x B) 17,8 x 2 cm (7 x 0,81 tum)
Material Polypropen (FDA-kvalitet)
Typ av handtag Lång
Längd (metrisk) 17.8 cm