Läs mer
Bel-Art™ Vibrasorb™ Premium vibrationsdämpande fästen
Produktkod. 12320679
Change view
Bredd (engelska):
35 x 35 x 7.6 cm
45 x 56 x 7.6 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (engelska)
12320679 45 x 56 x 7.6 cm
12330679 35 x 35 x 7.6 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12320679 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer H183860000
Beräknad leverans: 07-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skyddar elektromekanisk och optisk utrustning från exponering för vibrationer. Premium vibrationsdämpande fästen underlättar optimal utrustningsanvändning.
Skyddar elektromekanisk och optisk utrustning från exponering för vibrationer. Bel Art™ SP Scienceware™ Vibrasorb™ Premium vibrationsdämpande fästen underlättar optimal utrustningsanvändning.
  • Polerad yta motstår repor och kemiska angrepp 6,4 cm (2½ i.) tjocka plattformar
  • Gjuten av tät svart& vit terrazzo
  • Fyra Vibro-Absorber™ kuddar med neoprenfotstöd upp till 16 kg (35 lb)
  • Större storlek absorberar vibrationer ner till 13 Hz med en belastning på 16 kg (35 lb); mindre storlek absorberar vibrationer ner till 16 Hz. med en belastning på 16 kg (35 lb).
  • Med lättare belastningar kommer den lägsta dämpningsfrekvensen för båda storlekarna att öka till ett värde mellan 16 Hz. och 25 Hz
  • Fraktvikter: stor 39 kg (87 lb), liten 19 kg (42 lb)
Specifikationer
Produkttyp Vibrationsdämpande fäste
Färg Grå
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Bredd (engelska) 45 x 56 x 7.6 cm
Bredd (metrisk) 35 cm
Material Terrazo