Läs mer
Bel-Art™ Vibrasorb™ Premium vibrationsdämpande fästen
Beskrivning
Skyddar elektromekanisk och optisk utrustning från exponering för vibrationer. Bel Art™ SP Scienceware™ Vibrasorb™ Premium vibrationsdämpande fästen underlättar optimal utrustningsanvändning.
- Polerad yta motstår repor och kemiska angrepp 6,4 cm (2½ i.) tjocka plattformar
- Gjuten av tät svart& vit terrazzo
- Fyra Vibro-Absorber™ kuddar med neoprenfotstöd upp till 16 kg (35 lb)
- Större storlek absorberar vibrationer ner till 13 Hz med en belastning på 16 kg (35 lb); mindre storlek absorberar vibrationer ner till 16 Hz. med en belastning på 16 kg (35 lb).
- Med lättare belastningar kommer den lägsta dämpningsfrekvensen för båda storlekarna att öka till ett värde mellan 16 Hz. och 25 Hz
- Fraktvikter: stor 39 kg (87 lb), liten 19 kg (42 lb)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Vibrationsdämpande fäste |
| Färg | Grå |
| Material | Terrazo |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Bredd (engelska) | 35 x 35 x 7.6 cm |
| Bredd (metrisk) | 35 cm |