Läs mer
Bel-Art™ View-Pack™ Objektglashållare för mikroskop
Beskrivning
Organisera, visa och transportera objektglas
- Standard 3-ringspärm levereras med 10 vinyl View-Pack Objektglashållare för mikroskop, tillräckligt för 160 objektglas
- Varje sida rymmer sexton (16) 25 x 75 mm (1 x 3 tum) glider i individuella fickor med vit baksida och genomskinlig framsida
- En mittflik förhindrar att objektglasen faller ut; Vik sidan vid mittvecket för att hämta bilder
- Sidmått: 22 x 27 cm (8,5 x 10,5 tum)
- Förpackningar med 10 extra vinyl View-Pack Mikroskopobjektglashållare Sidor tillgängliga separat
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Objektglashållare |
| Glidkapacitet | 16 |
| Färg | Blått |
| Fack | 16 individuella fickor |
| Beskrivning | Slide Holder Pärm m/ 10 sidor |
| Enheten håller | 10 sidor, 16 bilder/sida |
| För användning med (utrustning) | Standardobjektglas för mikroskop (25 x 75 mm) |
| Inkluderar | Pärm, tio 8,5 x 10,5 tum. Sidor för objektglashållare i vinylmikroskop |
| Material | Vinyl |