Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ 5 mm överdos. Tunnväggiga höggenomströmningsekonomi NMR-rör
Beskrivning
- Högkvalitativ 5 mm O.D. sparprovstub
- Bästa överdoseringstolerans i branschen och en 30 % tjockare vägg än någon konkurrents produkt
- 100 % visuell och fysisk inspektion säkerställer kvalitet, inklusive fysiska mått och ytdefekter
- Passar tätt i vilken spinnerturbin som helst
- Minimal NMR-bakgrund
- Tillverkad av borosilikatglas; uppfyller ASTM E438 Typ 1 Klass B-standarden, erkänd som N51A
- Kylning/uppvärmning av dessa rör kan leda till brott; för NMR-experiment som involverar kylning, uppvärmning, biologiskt prov, flerdimensionell, flerkärna eller DNP-tekniker, se Wilmad Precision NMR Tubes
- Tillverkad i en ISO anläggning 9001:2008 USA
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 203 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Produkttyp | NMR Economy provrör |
| Diameter (metrisk) Yttre | 4,±947 0,019 mm |
| Fältstyrka | 100MHz |
| För användning med (applikation) | Ekonomirör rekommenderas endast för experiment med små organiska molekyler (molekylvikt ca 500) endast vid rumstemperatur. |
| Inkluderar | Tub och engångslock |
| Längd (engelska) | 8 tum |
| Tjocklek (metrisk) vägg | 0.43 mm |
| Kvantitet | 5/Pk. |
| Visa mer |