Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ 5 mm överdos. Tunnväggiga höggenomströmningsekonomi NMR-rör
Produktkod. 15398658
Change view
Längd (metrisk):
178 mm
203 mm
Modell:
Wilmad WG-5MM-ECONOMY-7-5
Wilmad WG-5MM-ECONOMY-8-5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Modell
15398658 178 mm Wilmad WG-5MM-ECONOMY-7-5
15318668 203 mm Wilmad WG-5MM-ECONOMY-8-5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Kapsyler rekommenderas inte för användning med prover lösta i kloroform-d eller aceton-d6.
Produktkod. 15398658 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer 660000083
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00 SEK
    119.72 SEK / Paket med 5
    Save 18.28 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 25-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kapsyler rekommenderas inte för användning med prover lösta i kloroform-d eller aceton-d6.
Designad för rutinmässig användning i alla NMR-spektrometrar, Wilmad Ekonomi NMR-rör passar tätt i vilken spinnerturbin som helst och har minimal NMR-bakgrund.
  • Högkvalitativ 5 mm O.D. sparprovstub
  • Bästa överdoseringstolerans i branschen och en 30 % tjockare vägg än någon konkurrents produkt
  • 100 % visuell och fysisk inspektion säkerställer kvalitet, inklusive fysiska mått och ytdefekter
  • Passar tätt i vilken spinnerturbin som helst
  • Minimal NMR-bakgrund
  • Tillverkad av borosilikatglas; uppfyller ASTM E438 Typ 1 Klass B-standarden, erkänd som N51A
  • Kylning/uppvärmning av dessa rör kan leda till brott; för NMR-experiment som involverar kylning, uppvärmning, biologiskt prov, flerdimensionell, flerkärna eller DNP-tekniker, se Wilmad Precision NMR Tubes
  • Tillverkad i en ISO anläggning 9001:2008 USA
Specifikationer
Längd (metrisk) 178 mm
Material Borsilikatglas
Produkttyp NMR Economy provrör
Diameter (metrisk) Yttre 4,±947 0,019 mm
Fältstyrka 100MHz
För användning med (applikation) Ekonomirör rekommenderas endast för experiment med små organiska molekyler (molekylvikt ca 500) endast vid rumstemperatur.
Inkluderar Tub och engångslock
Längd (engelska) 7 tum
Tjocklek (metrisk) vägg 0.43 mm
Kvantitet 5/Pk.
Modell Wilmad WG-5MM-ECONOMY-7-5