Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ 5 mm OD Tunnväggiga NMR-rör med hög genomströmning
Handla allt SP Scienceware Produkter
Längd (metrisk):
178 mm
203 mm
229 mm
Modell:
Wilmad WG-5MM-ECONOMY-7-5
Wilmad WG-5MM-ECONOMY-8-5
Wilmad WG-5MM-EKONOMI-9-5
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
Varning: Kapsyler rekommenderas inte för användning med prover lösta i kloroform-d eller aceton-d6.
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 203 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Produkttyp | NMR Economy Sample Tube |
| Diameter (metrisk) Yttre | 4,±947 0,019 mm |
| Fältstyrka | 100MHz |
| För användning med (applikation) | Ekonomirör rekommenderas endast för experiment med små organiska molekyler (molekylvikt ca 500) endast vid rumstemperatur. |
| Inkluderar | Tub och engångslock |
| Längd (engelska) | 8 tum |
| Tjocklek (metrisk) vägg | 0.43 mm |
| Kvantitet | 5/Pk. |
| Visa mer |