Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ Koaxial insats för NMR-provrör
Description
- Den övre delen av varje insats passar tätt in i Wilmads 5 mm OD tunnväggiga precisions-NMR-rör
- Stammen hålls rak inom 0,013 mm
- Ytterröret måste beställas separat baserat på magnetfältets styrka
Specifications
Specifications
| För användning med (utrustning) | NMR Provrör modeller 506-PP till 535-PP |
| Längd (metrisk) | 50 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Produkttyp | NMR-rörinsats |
| Beskrivning | Inre kapacitet: 60 μL; Ytterkapacitet: 530 μL |
| Diameter (metrisk) Yttre | 2 mm |
| Inkluderar | Ytterrörslock och innerrör med lock. |
| Modell | WGS-5BL |