Läs mer
Bel-Art™ Write-On™ Pappersetikettband
Beskrivning
Använd blyertspenna, kulspetspenna eller lösningsmedelspenna för att skapa etiketter som är läsbara även under de mest krävande laboratorieförhållandena. Bel Art™ SP Scienceware™ Write-On™ Pappersetiketttejp motstår fukt och de flesta lösningsmedel och är utmärkta för lågtemperaturapplikationer.
- Fäster på alla rena ytor, inklusive PTFE-fluorpolymerhartsbelagda material
- Skalar av utan att lämna en klibbig rest
- Penna, kulspetspenna eller bläckmarkör förblir läsbar under de mest krävande laboratorieförhållanden
- Färgat papper med gummihartslim motstår fukt och de flesta lösningsmedel
- Tål en maximal temperatur på °157 C (°315 F) i 30 minuter eller °80 C (°176 F) i 24 timmar; kan användas ner till -80 C (-°112 °F)
- Tål en ångautoklavcykel vid 121 °C (250 °F) och gammastrålning mellan 13,0 och 45,0 kGy
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Typ av lim | Gummi, Harts |
| Beläggning | PTFE |
| Färg | Vitt, Gult, Klart |
| Visa | Blank |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Tejpa |
| Material | papper |
| Utskrivbara sidor | Topp |
| Tryckteknik | Bläckstråle |
| Visa mer |