Läs mer
Cytiva SP Sepharose™ XL
Produktkod. 11530814 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
300 mL
Förpackningsstorlek:
300ml
Produktkod. 11530814
Brand: Cytiva 17507301
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Stark katjonbytare med hög lastkapacitet och kemisk stabilitet
  • Bioprocessmedium med hydrofil basmatris
  • Ligand: sulfopropyl
  • Genomsnittlig partikelstorlek: 90 μm
  • Matris: 6 % tvärbunden agaros med ytförlängare av dextran
  • Jonkapacitet: 0,18 till 0,25 mmol H+/ml medium
  • Arbetsområde för pH-stabilitet: 4 till 13
  • För användning i fångststeg av biomolekyler från klarnade råvaror
  • Finns i 300 ml flaska
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 300 mL
Stabilitet Nonjoniska detergenter, 1 M NaOH, 6 M Guanidinhydroklorid
För användning med (applikation) För stark katjonbytare med hög belastningskapacitet och kemisk stabilitet
Förvaringskrav 4 °C till 30 °C
Produkttyp SP Sepharose XL Media
Flödeshastighet 300 till 500 cm/Ho μr
Partikelstorlek 45 till 165μ m
Jonisk kapacitet 0,18 till 0,25 mM H+/ml
Inkluderar Analyscertifikat
Jonbytestyp Stark katjonbytare
Matris 6 % tvärbunden agaros med ytförlängare Dextran
pH-intervall 4 till 13
Förvaringsbuffert 20 % etanol, 0,2 M natriumacetat
Ligandtyp Sulfopropyl
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • SP Sepharose XL, 300 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.