Läs mer
Heidolph™ SP Standard enkanaligt pumphuvud
Produktkod. 10748021 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Slangstorlek:
1,6 mm
2,5 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Slangstorlek Förpackningsstorlek
10748021 1,6 mm Varje
10683391 2,5 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10748021 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5234301000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5080.00 SEK
    4264.63 SEK / Paket med 1
    Save 815.37 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 17-12-2026
Rekommenderas för standardapplikationer
  • Rekommenderas för standardapplikationer
  • Konvexa rullar klämmer eller krossar inte organiska cellkulturer
  • Pumphuvudet har kullager
  • Rullar av rostfritt stål och polyamid
  • Beroende på drivning och slang varierar flödeshastigheten från 2 till 4151 ml/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Flödeshastighet 2,0 till 4151 ml/min.
För användning med (applikation) Standardapplikationer
För användning med Enkanalspumpar
Slangstorlek 1,6 mm
Typ Pumphuvud