Beskrivning
- Konvexa rullar klämmer eller krossar inte organiska cellkulturer
- Pumphuvudet har kullager
- Rullar av rostfritt stål och aluminium
- Beroende på drivning och slang varierar flödeshastigheten från 2 till 4151 ml/min.
Specifications
Specifications
| Visa | LED |
| Flödeshastighet | 2,0 till 4151 ml/min. |
| IP-betyg | IP30 |