Läs mer
Edwards Vacuum™ SP16K Nitrilmembran
Beskrivning
- Enkel att använda
- Visuell indikation
- Extremt robust och“ smutsig” systemtolerant
- Läckagetät till bättre än 10 -6 mbar/s -1 /8 x 10 -7 Torr/s -1
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 40 °C |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | 0 °C |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Typ | Nitrilmembran |
| Vikt (metrisk) | 240 g |