Läs mer
SP187, MedChemExpress
Beskrivning
SP187 is a host-targeted iminosugar with activity against filovirus infections in vitro and in vivo. SP187 is active against influenza and dengue in vivo.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SP187 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 615253-61-7 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H33NO5 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | MON-DNJ UV4 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (313.05 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |