Läs mer
SP2509, MedChemExpress
Beskrivning
SP2509 is a potent and selective antagonist of lysine specific demethylase 1 (LSD1) with an IC50 of 13 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SP2509 |
| CAS | 1423715-09-6 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H20ClN3O5S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 33 mg/mL (75.36 mM) |
| LEDER | O=C(N/N=C(C1=CC(Cl)=CC=C1O)\C)C2=CC=CC(S(=O)(N3CCOCC3)=O)=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 437.9 |
| Formel vikt | 437.9 |
| Visa mer |