Läs mer
Thermo Scientific Chemicals SP600125, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7070128
Kvantitet:
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
50mg
Produktkod. 15498689
Brand: Thermo Scientific Chemicals J67272.MF
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 129-56-6 | C14H8N2O, C14H8N2O | 220.23 g/mol
SP 600125 är en potent och reversibel hämmare av JNK1-3 med ett IC50-värde på 0,11 M.1 Den är cellpermeabel och dosberoende hämmar c-Jun-fosforylering i celler, vilket blockerar uttrycket av COX-2 och TNF-α i monocyter och IL-10, TNF-α , och IFN-γ i T-celler. SP 600125 förhindrar också apoptos i många celltyper, inklusive B-celler, och hämmar autofagi i HeLa-celler. Hämmar kompetitivt och reversibelt JNK1, 2 och 3 (IC50 = 40 - 90 nM) med försumbar aktivitet vid ERK2, p38β och en rad enzymer (IC50> 10 μM). Visat sig ha minskad selektivitet jämfört med andra proteinkinaser under vissa förhållanden. Förhindrar BMP9-inducerad osteogen differentiering av MSC.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 129-56-6
Molekylformel C14H8N2O
Synonym 1,9-pyrazoloantron;
Specifikationer
Kvantitet 50 mg
Beskrivning Gul till brun
Innehåll och lagring -30 °C till -10 °C
Analysera 99%
Formel vikt 220.23
Löslighet Löslig i DMSO vid ca. 20 mg/ml
Produkttyp SP600125, 99%
Form Solid
InChI-nyckel ACPOUJIDANTYHO-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=C1C2=C3C(NN=C3C3=CC=CC=C13)=CC=C2
IUPAC-namn 14,15-diazatetracyclo[7.6.1.0²,⁷.0¹³,¹⁶]hexadeca-1(15),2,4,6,9(16),10,12-heptaen-8-one
Molekylvikt (g/mol) 220.23
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.