Läs mer
SCAT Utrymmesbesparande kapslar
Produktkod. 10314460 Handla allt SCAT Europe Produkter
Mått (L x B x H):
335 x 65 x 330 mm
54 x 335 x 330 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10314460
Brand: SCAT 107998
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
SCAT platsbesparande kapslar för användning där utrymmet är begränsat i laboratoriet, bredvid HPLC-systemet, i trånga utrymmen eller säkerhetsskåp. SCAT platsbesparande kapslar erbjuder samma höga säkerhetsstandarder som konventionella SCAT kapslar.
  • Tillverkad av polypropen (PP) med S50-gänga
  • Kapaciteten är standardiserad 5 L
  • Finns som standard utan flottör eller som tillval med flottör för nivåkontroll
SCAT utrymmesbesparande kapslar erbjuder ett smart alternativ till konventionella SCAT kapslar genom att endast kräva en bråkdel av golvytan för förvaring, utan att kompromissa med kapaciteten
Specifikationer
Autoklaveringsbar Ej autoklaverbar
Kapacitet (engelska) 1,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 5 L
Stängningsstorlek S50
Färg Vit (genomskinlig)
Beskrivning Utan mekanisk nivåkontroll
Mått (L x B x H) 335 x 65 x 330 mm
För användning med (applikation) Lämplig för alla ändamål, SCAT Säkerhetssystem
Material Polypropen
Mun stil S50 tråd
Produkttyp Kanister