Läs mer
Fisherbrand™ 10 mm x 100 mm distanser
Produktkod. 11837653 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Tjocklek (metrisk):
1,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. Tjocklek (metrisk) Förpackningsstorlek
11837653 1,5 mm Paket med 2
1 options
Produktkod. 11837653
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    180.00 SEK
    162.39 SEK / Paket med 2
    Save 17.61 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 14-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med skårade och släta plåtar för att säkerställa korrekt inriktning och läckagefri gjutning.
  • Tillbehör för användning med Verti-GEL Mini 2-Gel elektroforessystem
Specifikationer
För användning med (utrustning) Verti-Gel Mini 2-Gel elektroforessystem
Typ 10 x 100 mm mellanlägg
Tjocklek (metrisk) 1,5 mm