Läs mer
Cytiva Distansbrickor
Produktkod. 10025704 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Tjocklek (metrisk):
0,75 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. Tjocklek (metrisk) unitSize
10025704 0,75 mm Paket med 2
1 options
Produktkod. 10025704 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SE2619T2.75
Bara null kvar
Specifikationer
Färg Grå
För användning med (utrustning) SE 250, 260 och MiniVE
Typ Spacer
Material Polypropen, PVC
Kvantitet 2/Pk.
Form T-formad
Tjocklek (engelska) 0,02 tum.
Tjocklek (metrisk) 0,75 mm