Läs mer
SPADNS
Produktkod. 11428766
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11428766 10 g 10g
11438766 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11428766 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16933.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 23647-14-5 | C16H10N2Na3O11S3+ | 571,408 g/mol
Sulfanilsyra azochromotrop används som en indikator för komplexometriska bestämningar av zirkonium och torium. Det används som ett reagens för dricks- och avloppsvattenanalys med hjälp av Hach Metod 8029, Fluor, SPADNS-metod.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Sulfanilsyra azochromotrop används som en indikator för komplexometriska bestämningar av zirkonium och torium. Det används som ett reagens för dricks- och avloppsvattenanalys med hjälp av Hach Metod 8029, Fluor, SPADNS-metod.
Löslighet Löslig i vatten (
10 mg/ml) och etanol (1 mg/ml). mycket svagt löslig eller olöslig i alkohol och organiska lösningsmedel.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23647-14-5
Molekylformel C16H10N2Na3O11S3+
Molekylvikt (g/mol) 571.408
MDL-nummer MFCD00003952
InChI-nyckel LSAWBVPBZOEGOT-UHFFFAOYSA-L
Synonym Sulfanilic acid azochromotrope; 2-(4-Sulfophenylazo)chromotropic acid trisodium salt
PubChem CID 73658865
IUPAC-namn trinatrium;5-hydroxi-4-oxo-3-[(4-sulfofenyl)hydrazinyliden]naftalen-2,7-disulfonat
LEDER C1=CC(=CC=C1NN=C2C(=CC3=CC(=CC(=C3C2=O)O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)O.[Na+].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SPADNS
Smältpunkt >300 °C
Löslighetsinformation Lösliga i vatten (10 mg/ml) och etanol (1 mg/ml). mycket svagt lösliga eller olösliga i alkohol och organiska lösningsmedel.
Kvantitet 10 g
Formel vikt 570.41
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.