missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

SPAG16 Antibody, Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Produktkod. 18039339 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18039339 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18039339 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP297844AF647

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

SPAG16 Polyclonal specifically detects SPAG16 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen SPAG16
Användningsområden Western Blot, Immunofluorescence
Klassificering Polyclonal
Konjugera Alexa Fluor 647
Formulering 50 mM Sodium Borate
Gene Alias DKFZp666P1710, FLJ22724, FLJ37717, Pf20 protein homolog, PF20MGC87036, sperm associated antigen 16, sperm-associated antigen 16 protein, sperm-associated WD repeat protein, WD repeat domain 29, WDR29
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SPAG16 fragment.
Reningsmetod Antigen Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 79582
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.