Läs mer
MedChemExpress Spaglumic Acid
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 98.0% |
| CAS | 3106-85-2 |
| Innehåll och lagring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Molekylvikt (g/mol) | 304.25 g/mol |
| Produkttyp | Natural Products |
| Kvantitet | 10 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : 250 mg/mL (821.69 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | N-Acetylaspartylglutamic acid |