Läs mer
Spaglumic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Spaglumic Acid |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2O8/c1-5(14)12-7(4-9(17)18)10(19)13-6(11(20)21)2-3-8(15)16/h6-7H,2-4H2,1H3,(H,12,14)(H,13,19)(H,15,16)(H,17,18)(H,20,21)/t6-,7-/m0/s1 |
| Formel vikt | 304.0907 |