Läs mer
Span™ 60, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15894691
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15894691 100 g 100g
15804701 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15894691 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8401210100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1338-41-6
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Span™ 60
Kokpunkt >100°C/1013 hPa
Smältpunkt 53°C
Koncentration 100%
Kvantitet 100 g
MDL-nummer MFCD00005366
Synonym Span™ 60, Sorbitan monostearate, Span™ 60
Molekylvikt (g/mol) 430.62
Kvalitet Ungraded