Läs mer
SPARC-like 1/SPARCL1 Antibody (204), FITC , R&D Systems™
Produktkod. 18614741 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18614741 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18614741 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP289236F
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
SPARC-like 1/SPARCL1 Monoclonal specifically detects SPARC-like 1/SPARCL1 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen SPARC-like 1/SPARCL1
Användningsområden ELISA
Klassificering Monoclonal
Klona 204
Konjugera FITC
Formulering PBS
Gene Alias hevin, High endothelial venule protein, MAST 9, MAST9, PIG33, proliferation-inducing protein 33, SC1, SPARC-like 1 (hevin), SPARC-like 1 (mast9, hevin), SPARC-like protein 1
Värd art Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human SPARC-like 1/SPARCL1 (NP_004675.3; Met 1-Phe 664).
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cancer
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8404
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus