Läs mer
SPARC Rabbit anti-Human, Mouse, Porcine, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
1645.54 SEK
Specifikationer
| Antigen | SPARC |
|---|---|
| Koncentration | 0.24 mg/mL |
| Användningsområden | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
16894374
|
Proteintech
15274-1-AP-20UL |
20 μL |
1645.54 SEK
20µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
SPARC is a secreted protein, acidic and rich in cysteines. It is a matrix-associated protein that elicits changes in cell shape, inhibits cell-cycle progression, and influences the synthesis of extracellular matrix (ECM)Specifikationer
| SPARC | |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse, Rat, Pig | |
| P07214, P09486, P16975, P20112 | |
| 20692, 24791, 595124, 6678 | |
| SPARC Fusion Protein Ag7390 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| SPARC |
| 0.24 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Basement membrane protein 40, BM 40, ON, Osteonectin, SPARC | |
| SPARC | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |