Läs mer
Socorex™ Reservsatsväska, Socorex™ 187 Spruta
Produktkod. 10633633
Change view
För användning med (utrustning):
Socorex 187 Sondspruta, 0,5 ml
Socorex 187 Sondspruta, 10 ml
Socorex 187 Sondspruta, 2 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10633633 Socorex 187 Sondspruta, 10 ml Varje
10580943 Socorex 187 Sondspruta, 2 mL Varje
10631903 Socorex 187 Sondspruta, 0,5 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10633633 Leverantör Socorex™ Leverantörsnummer 1.187.7210
Beräknad leverans: 04-02-2027
Byt ut ventilmonteringsdelar för Socorex™ 187 Slangfyllningsspruta vid behov. Socorex™ Reservsatsväska, Socorex™ 187 spruta innehåller alla reservdelar som behövs för reparation/byte av din Socorex™ 187 Sprutventil.
  • Reservdelar till Socorex™ 187 Sondmatningssprutmodeller baserade på sprutvolym.
  • Varje väska innehåller följande:
    • 2/st. fjädrar.
    • 2/st. bollar.
    • 2/st. ventilbrickor.
    • 1/st. fatbricka.
Specifikationer
Inkluderar 2/st. fjädrar, 2/st. bollar, 2/st. ventilbrickor, en trumbricka.
Produkttyp Reservsatsväska
Volym (metrisk) 10 mL
För användning med (utrustning) Socorex 187 Sondspruta, 10 ml