Specifications
| Färg | Klart |
| Kapacitet (metrisk) | 10 ml |
| För användning med (utrustning) | Kompakt automatisk byrett, kompakt byrett |
| Material | Borsilikatglas |
| Antal per förpackning | 1 |
| Volym (metrisk) reservoar | 10 mL |
| Typ | Buret Tips |