Läs mer
BRAND™ Reserv byrettspets
Produktkod. 10626483 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10626483 25 ml Varje
10434352 10 ml Varje
10502423 50 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10626483 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 11511
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
För kompakta och automatiska byretter
  • Klart Boro 3.3 glas
  • För användning med kompakta byretter och kompakta automatiska byretter
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Kapacitet (metrisk) 25 ml
    Material Borosilikatglas (3.3)
    Antal per förpackning 1
    Volym (metrisk) reservoar 25 mL