Läs mer
BRAND™ Reserv byrettspets
Produktkod. p-7159959 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10434352
Brand: BRAND™ 11510
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För kompakta och automatiska byretter
  • Klart Boro 3.3 glas
  • För användning med kompakta byretter och kompakta automatiska byretter
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Färg Klart
    Kapacitet (metrisk) 10 ml
    För användning med (utrustning) Kompakt automatisk byrett, kompakt byrett
    Material Borsilikatglas
    Antal per förpackning 1
    Volym (metrisk) reservoar 10 mL
    Typ Buret Tips