Läs mer
BRAND™ Reserv byrettspets
Produktkod. 10727444 Handla allt Brand Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
1.2 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
10727444 1.2 cm Varje
1 options
Produktkod. 10727444 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 11515
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Extra byrettspets för användning med kompakta byretter, automatiska byretter och titratorer.
  • Tillverkad av bärnstensfärgat glas
  • Ersättningsspets
  • För 25 mL och 50 mL byretter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Bärnsten
Längd (metrisk) 7.1 cm
För användning med (utrustning) 25 och 50 ml kompakt och automatisk byrett
Material Borosilikatglas (5.4)
Höjd (metrisk) 1.2 cm