Läs mer
Fisherbrand™ Reservpatroner för bärbara demineralisatorer
Produktkod. 11954169 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Bärbar Demineralizer DEM'O4
Bärbar Demineralizer DEM'O5
DEM'O3 Bärbar Demineralizer
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11954169 Bärbar Demineralizer DEM'O4 Varje
11944169 DEM'O3 Bärbar Demineralizer Varje
11964169 Bärbar Demineralizer DEM'O5 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11954169
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4382.76 SEK
    2839.85 SEK / Paket med 1
    Save 1542.91 SEK
    35% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Underlättar demineralisering av vatten med konduktivitet på 0,3 till 2 μS/cm och pH 6 till 7. Fisherbrand™ Reservpatroner för bärbara demineralisatorer börjar blått och ändrar gradvis färg till ockra när de blir mättade.
  • Innehåller endast nya hartser som inte har förorenats eller regenererats
  • Prestandanivån är konstant och garanterad
  • Robust och praktisk konstruktion
  • Snabbkopplingar gör montering/demontering enkel och snabb
Specifikationer
Färgindikator Blå patron blir ockrabrun
Kapacitet Beror på kvaliteten på inloppsvattnet
Flödeshastighet 150 L/hr.
Hartstyp Jonbytare
Filterstorlek 60 cm
För användning med (utrustning) Bärbar Demineralizer DEM'O4
Kvantitet 4/Set
Typ Reserv patron