Läs mer
Fisherbrand™ Reservpatroner för bärbara demineralisatorer
Produktkod. p-8000336 Handla allt Fisherbrand Produkter
För användning med (utrustning):
Bärbar Demineralizer DEM'O4
Bärbar Demineralizer DEM'O5
DEM'O3 Bärbar Demineralizer
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11944169
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Underlättar demineralisering av vatten med konduktivitet på 0,3 till 2 μS/cm och pH 6 till 7. Fisherbrand™ Reservpatroner för bärbara demineralisatorer börjar blått och ändrar gradvis färg till ockra när de blir mättade.
  • Innehåller endast nya hartser som inte har förorenats eller regenererats
  • Prestandanivån är konstant och garanterad
  • Robust och praktisk konstruktion
  • Snabbkopplingar gör montering/demontering enkel och snabb
Specifikationer
Färgindikator Blå patron blir ockrabrun
Kapacitet Beror på kvaliteten på inloppsvattnet
Flödeshastighet 150 L/hr.
Hartstyp Jonbytare
Filterstorlek 60 cm
För användning med (utrustning) DEM'O3 Bärbar Demineralizer
Kvantitet 3/Set
Typ Reserv patron