Läs mer
BRAND™ Reservfyllningsrör
Produktkod. 10083933 Handla allt Brand Produkter
Change view
Material: PVC
Produktkod.
10083933 Material: PVC
1 options
Produktkod. 10083933 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 11525
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.50 SEK
    48.96 SEK / Paket med 1
    Save 14.54 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Reservslang för automatiska byretter och kompakta automatiska byretter.
  • Tillverkad av PVC
  • Genomskinlig
  • Flaskgängad koppling med bussning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Genomskinlig
Längd (metrisk) 13.5 cm
För användning med (utrustning) Automatiska byretter och kompakta automatiska byretter
Material Polypropen, PVC
Höjd (metrisk) 2 cm