Läs mer
Azpack™ Spare Foam Pads
Förpackningsmängd:
6/förp.
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Beskrivning
- For use with Azpack™ LDPE Hexagonal Mercury Collector
- Supplied in packs of 6
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Plastic Foam |
| För användning med (applikation) | Absorbing mercury |
| För användning med (utrustning) | LDPE Hexagonal Mercury Collector |
| Förpackningsmängd | 6/förp. |
| Djup (metriskt) | 20 mm |
| Diameter (metrisk) | 78 mm |