Läs mer
BRAND™ Reserv lateral kran med nyckel
Produktkod. 10278401 Handla allt Brand Produkter
Change view
Material:
Borsilikatglas
PTFE
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material unitSize
10278401 PTFE Varje
10750043 Borsilikatglas Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10278401 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 81167
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kranhus med byrettspets inkluderar utbytbar PTFE- eller borosilikatglasnyckel med fästanordning.
  • Kranhus i sidled med byrettspets
  • Utbytbar nyckel av PTFE eller borosilikatglas med fästanordning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 mL
För användning med (utrustning) Byrett
Material PTFE
Antal per förpackning 1 vardera
Inkluderar Retentionsenhet
Typ Krannyckel