missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Palintest™ Comparator Reagents
Beskrivning
- Tablet form for maximum convenience and simplicity.
- Colorimetric test.
Specifikationer
Specifikationer
| Analyter | Nitrat |
| För användning med (utrustning) | Palintest comparator and disc |
| Förpackning | 200/Pk. |
| Kvantitet | 1 Each |
| Testmetod | Nitratest/nitricol. Reduction, reaction with sulphanilic acid in the presence of N-(1-naphthyl)-ethylene diamine. |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- REFILL TDISC NITRATE 0-20MG/L
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P330-Skölj munnen.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
- P391-Samla upp spill.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: barium sulphate, zinc powder, silica, ammonium chloride, boric acid, potassium hydrogen sulphate, su
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?