Läs mer
Eppendorf™ Reservtätning
Produktkod. 10580003 Handla allt Eppendorf Produkter
För användning med (utrustning):
750mL hink /S-4-104
Aerosol Tight Cap 400mL
FA-45-48-11
QuickLock Rotorlock FA-45-48-11
Rotor A-2-DWP-AT
Rotor S-24-11-AT
Rotorlock
Rotorlock S-24-11-AT
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 4
Paket med 5
Varje
Produktkod. 10580003
Brand: Eppendorf™ 5810733006
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För användning med Eppendorf Rotorer
  • Reservtätning för rotorlock
  • Finns för ett brett utbud av produkter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Reservtätning
För användning med (utrustning) Aerosol Tight Cap 400mL
Inkluderar Paket om 4