Läs mer
Eppendorf™ Reservtätning
Handla allt Eppendorf Produkter
För användning med (utrustning):
750mL hink /S-4-104
Aerosol Tight Cap 400mL
FA-45-48-11
QuickLock Rotorlock FA-45-48-11
Rotor A-2-DWP-AT
Rotor S-24-11-AT
Rotorlock
Rotorlock S-24-11-AT
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 4
Paket med 5
Varje
Description
- Reservtätning för rotorlock
- Finns för ett brett utbud av produkter
Specifications
Specifications
| Typ | Reservtätning |
| För användning med (utrustning) | 750mL hink /S-4-104 |
| Inkluderar | Paket om 5 |