Läs mer
IKA™ Reservkutter i rostfritt stål
Produktkod. 10394431 Handla allt IKA Produkter
Change view
För användning med (applikation):
För krossning av material upp till Mohs hårdhet 5
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (applikation) unitSize
10394431 För krossning av material upp till Mohs hårdhet 5 Varje
1 options
Produktkod. 10394431 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0000328200
Specifikationer
Produkttyp Reservkutter
För användning med (applikation) För krossning av material upp till Mohs hårdhet 5
Hårdhet Upp till 5° Mols
Material Rostfritt stål