Beskrivning
- Spare tubing for VHC / VHCpro
- Silicone tubing
- Sale per meter
- Suction hand for BVC fluid aspiration systems
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Diameter (engelska) Inre | 0,12 tum |
| Diameter (metrisk) Inre | 3 mm |
| Material | Silicone |
| Total längd (engelska) | 3.28 ft. |
| Total längd (metrisk) | 1 m |
| Färg | Transparent |
| Produkttyp | Tubing |