Läs mer
Sparfloxacin, 98 %
Beskrivning
Riktar sig mot ett brett spektrum av grampositiva, gramnegativa och mycoplasma-arter
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sparfloxacin |
| Smältpunkt | 265 °C |
| Kokpunkt | 640 °C |
| Flampunkt | >110 °C (230 °F) |
| Förpackning | Plastflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| Beilstein | 9170271 |
| Löslighetsinformation | Löslig i DMSO vid 9 mg/ml. Sparsamt löslig i vatten |
| Formel vikt | 392.4 |
| Procent renhet | 98% |
| Visa mer |
RUO– Endast forskningsanvändning