Läs mer
Sparfloxacin, MedChemExpress
Produktkod. 16478226
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16478226 100 mg 100mg
16442096 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16478226 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0308
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
MedChemExpress Sparfloxacin (CI-978) is a fluoroquinolone antibiotic, shows broad and potent antibacterial activity.
Sparfloxacin (CI-978) is a fluoroquinolone antibiotic, shows broad and potent antibacterial activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sparfloxacin
Fysisk form Powder
CAS 110871-86-8
Färg Yellow
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H22F2N4O3
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym CI-978 AT-4140
Löslighetsinformation 0.1 M NaOH : 50 mg/mL (127.42 mM; ultrasonic and adjust pH to 11 with NaOH) ∣DMSO : 3.33 mg/mL (8.49 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER O=C(C1=CN(C2CC2)C3=C(C(N)=C(F)C(N4C[C@H](C)N[C@H](C)C4)=C3F)C1=O)O
Molekylvikt (g/mol) 392.4
Formel vikt 392.4
Procent renhet 98.07%