Läs mer
Sparfloxacin, MedChemExpress
Produktkod. p-200097466
Encompass_Preferred
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. 16478226
Brand: Medchem Express HYB0308
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Sparfloxacin (CI-978) is a fluoroquinolone antibiotic, shows broad and potent antibacterial activity.
Sparfloxacin (CI-978) is a fluoroquinolone antibiotic, shows broad and potent antibacterial activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sparfloxacin
Fysisk form Powder
CAS 110871-86-8
Färg Yellow
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H22F2N4O3
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym CI-978 AT-4140
Löslighetsinformation 0.1 M NaOH : 50 mg/mL (127.42 mM; ultrasonic and adjust pH to 11 with NaOH) ∣DMSO : 3.33 mg/mL (8.49 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER O=C(C1=CN(C2CC2)C3=C(C(N)=C(F)C(N4C[C@H](C)N[C@H](C)C4)=C3F)C1=O)O
Molekylvikt (g/mol) 392.4
Formel vikt 392.4
Procent renhet 98.07%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.