Läs mer
Sparfloxacin, TRC
Produktkod. 30414708
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30414708 5 g
1 options
Produktkod. 30414708 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6792505G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sparfloxacin
CAS 110871-86-8
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C19 H22 F2 N4 O3
Kvantitet 5 g
Synonym Sparfloxacin, 5-Amino-1-cyclopropyl-7-[(3R,5S)-3,5-dimethylpiperazin-1-yl]-6,8-difluoro-4-oxo-quinoline-3-carboxylic acid, 3-Quinolinecarboxylic acid','5-amino-1-cyclopropyl-7-[(3R,5S)-3,5-dimethyl-1-piperazinyl]-6,8-difluoro-1,4-dihydro-4-oxo-','rel-, 3-Quinolinecarboxylic acid','5-amino-1-cyclopropyl-7-(3,5-dimethyl-1-piperazinyl)-6,8-difluoro-1,4-dihydro-4-oxo-','cis-, rel-5-Amino-1-cyclopropyl-7-[(3R,5S)-3,5-dimethyl-1-piperazinyl]-6,8-difluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, AT 4140, CI 978, CP 103826, PD 1315-1, PD 131501, Parox, Salocin 120, Spara, Sparcin, Zagam
InChI formel InChI=1S/C19H22F2N4O3/c1-8-5-24(6-9(2)23-8)17-13(20)15(22)12-16(14(17)21)25(10-3-4-10)7-11(18(12)26)19(27)28/h7-10,23H,3-6,22H2,1-2H3,(H,27,28)/t8-,9+
LEDER C[C@@H]1CN(C[C@H](C)N1)c2c(F)c(N)c3C(=O)C(=CN(C4CC4)c3c2F)C(=O)O
IUPAC-namn 5-amino-1-cyklopropyl-7-[(3R,5S)-3,5-dimetylpiperazin-1-yl]-6,8-difluoro-4-oxoquinolin-3-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 392.4
Formel vikt 392.166