Läs mer
Liebherr™ Gnistfri upprätt laboratoriumfrys med hyllor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17869106
Change view
Kapacitet (metrisk):
316 l
499 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17869106 316 l
17889106 499 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 17869106 Leverantör Liebherr™ Leverantörsnummer SFFFG4001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36909.84 SEK
    30640.83 SEK / Paket med 1
    Save 6269.01 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Säker, exakt och extremt energieffektiv, gnistfri interiör, frysförvaring, Liebherr™ Spark-Free Interiör, laboratorie frys är designad för allmänna applikationer med Liebherr byggkvalitet som du kan lita på
  • Gnistfri upprättstående laboratoriumfrys för förvaring av lösningsmedel och reagens, räckvidd, 1-sektion
  • Temperaturområde -9 till -30 °C, ±5 °C temperaturstabilitet testad till EN60068-3
  • Vit exteriör, kommersiell kvalitet gjuten polystyrol interiör, statisk kylning med manuell avfrostning
  • Köldmedium R 290, anslutningskapacitet 2,0 A, 220-240 V/50/1-ph
  • Denna modell är avsedd för gnistfri förvaring
  • ATEX-certifierad gnistfri inredning
  • Multifunktionell digital styrenhet med högupplöst display och anslutningsmöjligheter
  • Dörrlås, vändbara gångjärn, antimikrobiellt spakhandtag
  • Tillbehör: valfri uppsättning lådor finns
Specifikationer
Typ Atex frys
Kapacitet (metrisk) 316 l
Temperaturområde -10 °C till -30 °C
Temperatursensor NTC
Temperatur (börvärde) -20 °C
Temperaturstabilitet ±5 K
Dörr stil Vändbar, självstängande, monterad lås
Antal dörrar 1
Skåpsmaterial Reptåligt målat stål
Kammarmaterial Rostfritt stål
Interiör Gjuten polystyrol av kommersiell kvalitet
Exteriör finish Vit pulverlackerad
Hyllor 4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001, ISO 14001, CE
Stil Upprätt
Visa Pekkontroll, digital display i dörren
Hjul Valfritt (80 till 100 mm dia.)
Färg Vitt
Kondensor typ Lågt underhållsarbete på bakvägg Wire-on-rör
För användning med (applikation) Förvaring av temperaturkänsliga produkter
Hamnar 1 x 10 mm dia.
Garanti 1 års delar och arbete
Avfrosta Manuell
Modell SFFfg 4001
Övervakningsalternativ SmartCoolingHub
Amperage 2,0 A
Pluggtyp CEE 7/7
Spänning 220/240 V
Fas 1, enfas
Wattal 120 W
Energianvändning 384 kWh/a
Kompressor CFC-fri
Kylmedel R 290