Läs mer
Liebherr™ Gnistfri upprätt laboratoriumfrys med hyllor
Kapacitet (metrisk):
316 l
499 l
Beskrivning
- Gnistfri upprättstående laboratoriumfrys för förvaring av lösningsmedel och reagens, räckvidd, 1-sektion
- Temperaturområde -9 till -30°C,± 5°C temperaturstabilitet testad enligt EN60068-3
- Vit exteriör, kommersiell kvalitet gjuten polystyrol interiör, statisk kylning med manuell avfrostning
- Köldmedium R 290, anslutningskapacitet 2,0 A, 220-240 V/50/1-ph
- Denna modell är avsedd för gnistfri förvaring
- ATEX-certifierad gnistfri inredning
- Multifunktionell digital kontrollenhet med högupplöst display och anslutningsmöjligheter
- Dörrlås, vändbara gångjärn, antimikrobiellt spakhandtag
- Tillbehör: valfri uppsättning lådor finns
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Atex frys |
| Kapacitet (metrisk) | 316 l |
| Temperaturområde | -10 °C till -30 °C |
| Temperatursensor | NTC |
| Temperatur (börvärde) | -20 °C |
| Temperaturstabilitet | ±5 K |
| Dörr stil | Vändbar, självstängande, monterad lås |
| Antal dörrar | 1 |
| Skåpsmaterial | Reptåligt målat stål |
| Kammarmaterial | Rostfritt stål |
| Visa mer |