Läs mer
Liebherr™ Gnistfri upprätt laboratoriumkylskåp med hyllor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17809106 Handla allt Liebherr Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
344 l
394 l
558 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17809106 344 l
17859096 394 l
17849106 558 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 17809106 Leverantör Liebherr™ Leverantörsnummer SRFFG3501
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Säker, exakt och extremt energieffektiv, gnistfri interiör, kylförvaring, Liebherr™ Gnistfri interiör, laboratorie Kylskåp är designad för allmänna applikationer med Liebherr byggkvalitet som du kan lita på.
  • Gnistfri upprättstående laboratoriumkylskåp för förvaring av lösningsmedel och reagens, räckvidd, 1-sektion
  • Temperaturområde +3 till +16°C, +/- 3°C temperaturstabilitet testad enligt EN60068-3
  • vit exteriör, kommersiell kvalitet gjuten polystyrol interiör, fläktstödd kylning
  • Köldmedium R 600a, anslutningsvärde 2,0 A, 220-240 V/50/1-ph
  • Denna modell är avsedd för gnistfri förvaring
  • ATEX-certifierad gnistfri inredning
  • Multifunktionell digital styrenhet med högupplöst display och anslutningsmöjligheter
  • Dörrlås, vändbara gångjärn, antimikrobiellt spakhandtag
Specifikationer
Typ Atex kylskåp
Kapacitet (metrisk) 344 l
Temperaturområde 3 °C till 16 °C
Temperatursensor NTC
Temperatur (börvärde) +5 °C
Temperaturstabilitet ±3 K
Kylmedel R 600a
Dörr stil Solid vändbar självstängande med lås
Antal dörrar 1
Hyllor 4
Skåpsmaterial Reptåligt målat stål
Exteriör finish Vit pulverlackerad
Interiör Gjuten polystyrol av kommersiell kvalitet
Certifikat och efterlevnad ISO 9001, ISO 14001, CE
Stil Upprätt
Visa Pekkontroll, digital display i dörren
Hjul Valfritt (80 till 100 mm dia.)
Färg Vitt
Kondensor typ Lågt underhållsarbete på bakvägg Wire-on-rör
För användning med (applikation) Förvaring av temperaturkänsliga produkter
Hamnar 1 x 10 mm dia.
Produktlinje Vetenskaplig prestation
Garanti 1 års delar och arbete
Avfrosta Tidsinställd av-cykel
Modell SRFfg 3501
Övervakningsalternativ SmartCoolingHub
Smart View-kompatibilitet Ja
Kompressor CFC-fri
Amperage 2,0 A
Pluggtyp CEE 7/7
Spänning 220/240 V
Wattal 120 W
Energianvändning 406 kWh/a