Läs mer
Liebherr™ Gnistfri upprätt laboratoriumkylskåp med hyllor
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-200006738
Kapacitet (metrisk):
344 l
394 l
558 l
Produktkod. 17809106
Brand: Liebherr™ SRFFG3501
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säker, exakt och extremt energieffektiv, gnistfri interiör, kylförvaring, Liebherr™ Gnistfri interiör, laboratorie Kylskåp är designad för allmänna applikationer med Liebherr byggkvalitet som du kan lita på.
  • Gnistfri upprättstående laboratoriumkylskåp för förvaring av lösningsmedel och reagens, räckvidd, 1-sektion
  • Temperaturområde +3 till +16°C, +/- 3°C temperaturstabilitet testad enligt EN60068-3
  • vit exteriör, kommersiell kvalitet gjuten polystyrol interiör, fläktstödd kylning
  • Köldmedium R 600a, anslutningsvärde 2,0 A, 220-240 V/50/1-ph
  • Denna modell är avsedd för gnistfri förvaring
  • ATEX-certifierad gnistfri inredning
  • Multifunktionell digital styrenhet med högupplöst display och anslutningsmöjligheter
  • Dörrlås, vändbara gångjärn, antimikrobiellt spakhandtag
Specifikationer
Typ Atex kylskåp
Kapacitet (metrisk) 344 l
Temperaturområde 3 °C till 16 °C
Temperatursensor NTC
Temperatur (börvärde) +5 °C
Temperaturstabilitet ±3 K
Kylmedel R 600a
Dörr stil Solid vändbar självstängande med lås
Antal dörrar 1
Hyllor 4
Skåpsmaterial Reptåligt målat stål
Exteriör finish Vit pulverlackerad
Interiör Gjuten polystyrol av kommersiell kvalitet
Certifikat och efterlevnad ISO 9001, ISO 14001, CE
Stil Upprätt
Visa Pekkontroll, digital display i dörren
Hjul Valfritt (80 till 100 mm dia.)
Färg Vitt
Kondensor typ Lågt underhållsarbete på bakvägg Wire-on-rör
För användning med (applikation) Förvaring av temperaturkänsliga produkter
Hamnar 1 x 10 mm dia.
Produktlinje Vetenskaplig prestation
Garanti 2 år. Delar och arbete
Avfrosta Tidsinställd av-cykel
Modell SRFfg 3501
Övervakningsalternativ SmartCoolingHub
Smart View-kompatibilitet Ja
Kompressor CFC-fri
Amperage 2,0 A
Pluggtyp CEE 7/7
Spänning 220/240 V
Wattal 120 W
Energianvändning 406 kWh/a