Läs mer
Labcold™ Sparkfree Frys, 124l
Produktkod. 15829396
Change view
Kapacitet (metrisk):
124 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15829396 124 l Varje
1 options
Produktkod. 15829396 Leverantör Labcold™ Leverantörsnummer RLVF0417
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21198.71 SEK
    14237.67 SEK / Paket med 1
    Save 6961.04 SEK
    32% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
Labcold Sparkfree-serien har en specialtillverkad gnistfri inredning med alla potentiella antändningskällor borttagna från kammaren. Allt som kan orsaka en gnista finns utanför kammaren vilket gör det till en viktig del av laboratorieoratoriesäkerheten.
  • Gnistfri säkerhetsinteriör
  • Manuell avfrostning
  • Dörrspärr
  • Tillbehörsportar
  • Självstängande dörr
  • Temperaturdisplay
  • larm för hög/låg temperatur
  • Larm om öppen dörr
  • 3 hyllor
Specifikationer
Typ Underbänk
Kapacitet (metrisk) 124 l
Temperaturområde -18 °C till -25 °C
Dörr stil Solid
Hyllor 3
Mått (D x B x H) Inredning 410 x 460 x 680 mm
Mått (L x B x H) Exteriör 600 x 600 x 830 mm